Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Fluorbenzylamin
2-Fluorbenzylamin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ACTIAS21195G25
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Fluorbenzylamin
Katalog # ACTIAS21195G25
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  89-99-6
2-Fluorbenzylamin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  89-99-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:89-99-6
  • Formel:C₇H₈FN
  • MDL nummer:MFCD00008107
  • Molecular Weight:125.15 g/mol
  • Kogende Pt:73 °C (1013 hPa)
  • Tæthed:1,09 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:201-957-9
  • FN:2735
  • ADR:8,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g