Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Bromisatin
7-Bromisatin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ACTIAS20567G25
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
7-Bromisatin
Katalog # ACTIAS20567G25
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  20780-74-9
7-Bromisatin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  20780-74-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  7-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 7-Bromoindoline-2,3-dione
  • CAS nummer:20780-74-9
  • Formel:C₈H₄BrNO₂
  • MDL nummer:MFCD00774354
  • Molecular Weight:226.03 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g