Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Ethylpyrazin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ACTIAS24427G25
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Ethylpyrazin
Katalog # ACTIAS24427G25
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  13925-00-3
2-Ethylpyrazin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  13925-00-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylpyrazine
  • CAS nummer:13925-00-3
  • Formel:C₆H₈N₂
  • MDL nummer:MFCD00006149
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Kogende Pt:152 °C (1013 hPa)
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:237-691-5
  • FN:1993
  • ADR:3,III
  •  :Density: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer