Digitonin
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Digitonin
- CAS nummer:11024-24-1
- Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL nummer:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- FN:3462
- ADR:6.1,III
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Digitonin
- CAS nummer:11024-24-1
- Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL nummer:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- FN:3462
- ADR:6.1,III