Orders LinkContactUsLinkComponent
Touch screen gloves, GL16
Leverandør:   Portwest
Touch screen gloves, GL16
Leverandør:  Portwest
Certifikater
Touch screen gloves, GL16
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These knitted gloves are made of 100% acrylic fibres. The black acrylic parts are hardwearing while the grey acrylic with metallic component allows for precise movements on a touch screen device.
  • High dexterity
  • Grey acrylic fabric on thumb and two fingers
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-2951
  • 112-2950
  • Model:
  • GL16
  • GL16
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • S/M
    sort/grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 62,30 kr
    62,30 kr
    1 * 1 Par
       62,30 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-2951
    Model
    GL16
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Manchet
    Strikket
  • L/XL
    sort/grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 62,30 kr
    62,30 kr
    1 * 1 Par
       62,30 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-2950
    Model
    GL16
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Manchet
    Strikket