Boxer shorts, Match
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Om denne vare
Boxer shorts made of 95% cotton and 5% Lycra.
- Elasticated waist
Weight: 170 g/m²
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Boxer shorts made of 95% cotton and 5% Lycra.
- Elasticated waist
Weight: 170 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 113-6703
- 113-6702
- 113-6701
- 113-6704
- 113-6699
- 113-6700
- Outfit applikationer:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Køn:
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- For mænd
- Stof:
- Cotton/Lycra
- Cotton/Lycra
- Cotton/Lycra
- Cotton/Lycra
- Cotton/Lycra
- Cotton/Lycra
- Vægt:
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
- 170 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTøj størrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-6703Outfit applikationerGeneral PurposeKønFor mændStofCotton/LycraVægt170 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-6702Outfit applikationerGeneral PurposeKønFor mændStofCotton/LycraVægt170 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-6701Outfit applikationerGeneral PurposeKønFor mændStofCotton/LycraVægt170 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-6704Outfit applikationerGeneral PurposeKønFor mændStofCotton/LycraVægt170 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-6699Outfit applikationerGeneral PurposeKønFor mændStofCotton/LycraVægt170 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-6700Outfit applikationerGeneral PurposeKønFor mændStofCotton/LycraVægt170 g/m²