Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Laboratory jacks
Leverandør:   R L ENTERPRISES
Laboratory jacks
Leverandør:  R L ENTERPRISES
Certifikater
Laboratory jacks
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
  • Top and bottom plates are specially designed aluminium extrusion giving exceptional rigid and robust support without excessive weight
  • Plates are blue anodised finish
  • Designed to be completely stable and free from rocking movements
Product Family Options
Produktinformation
  • Pladestørrelse
    Max. statisk belastning
    Arbejdshøjde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 50×40 mm
    10 kg
    36 - 78 mm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,010.00
    kr2,010.00
    1 * 1 Items
       kr2,010.00
  • 200×230 mm
    25 kg
    57 - 290 mm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr4,180.00
    kr4,180.00
    1 * 1 Items
       kr4,180.00
  • 320×260 mm
    30 kg
    128 - 470 mm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr9,400.00
    kr9,400.00
    1 * 1 Items
       kr9,400.00