Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Frocks with Velcro®
VWR® Basic, Frocks with Velcro®
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Basic, Frocks with Velcro®
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR® Basic, Frocks with Velcro®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Snap collar, raglan sleeves, VELCRO® closure, knitted cuffs, no pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms. It is tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot controlled and validated through independent laboratory testing.
Colour: White
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-1991
  • 113-1988
  • 113-1989
  • 113-1990
  • 113-1992
  • Lukkestørrelse:
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Lommer:
  • uden lommer
  • uden lommer
  • uden lommer
  • uden lommer
  • uden lommer
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Outfit applikationer:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Vægt:
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 829,00 kr
    829,00 kr
    1 * 30 Items
       829,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1991
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Lommer
    uden lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
    Vægt
    48 g/m²
  • hvid
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 829,00 kr
    829,00 kr
    1 * 30 Items
       829,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1988
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Lommer
    uden lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
    Vægt
    48 g/m²
  • hvid
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 829,00 kr
    829,00 kr
    1 * 30 Items
       829,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1989
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Lommer
    uden lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
    Vægt
    48 g/m²
  • hvid
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 829,00 kr
    829,00 kr
    1 * 30 Items
       829,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1990
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Lommer
    uden lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
    Vægt
    48 g/m²
  • hvid
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 829,00 kr
    829,00 kr
    1 * 30 Items
       829,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1992
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Lommer
    uden lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Laboratory
    Vægt
    48 g/m²