Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for sample tubes, tamper evident
Caps for sample tubes, tamper evident
Leverandør:   Simport Scientific
Caps for sample tubes, tamper evident
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Caps for sample tubes, tamper evident
Caps for sample tubes, tamper evident
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Til rør
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • SIMPT552WTP
    Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
    Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
    5, 10 and 12 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 680,00 kr
    680,00 kr
    1 * 1.000 Items
       680,00 kr
  • SIMPT552-7WTP
    Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
    Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
    7 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 1.000 Items
       670,00 kr
  • 720-0574
    Skruelåg, med kantforsegling til transportglas
    Skruelåg, med kantforsegling til transportglas
    10 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 654,00 kr
    654,00 kr
    1 * 1.000 Items
       654,00 kr
  • 216-1007
    Skruelåg, med O-ringspakning til transportglas
    Skruelåg, med O-ringspakning til transportglas
    10 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.680,00 kr
  • SIMPT552W
    Lip seal screw cap, not tamper evident
    Lip seal screw cap, not tamper evident
    16,6 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 684,00 kr
    684,00 kr
    1 * 1.000 Items
       684,00 kr
  • SIMPT552-30WTP
    Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
    Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
    30 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 801,00 kr
    801,00 kr
    1 * 500 Items
       801,00 kr
  • SIMPT552-30W
    Screw cap, for sample tubes
    Screw cap, for sample tubes
    30 ml
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 814,00 kr
    814,00 kr
    1 * 500 Items
       814,00 kr