Orders LinkContactUsLinkComponent
Supplies for diode array detector (DAD)/ multiple wavelength detector (MWD)
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Supplies for diode array detector (DAD)/ multiple wavelength detector (MWD)
Certifikater
Supplies for diode array detector (DAD)/ multiple wavelength detector (MWD)
Supplies for diode array detector (DAD)/ multiple wavelength detector (MWD)
33 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Flow cell
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG1315-60011
    Semi-micro flow cell, 6 mm, 5 μl, 120 bar for G1315A/B, G1365A/B
    Semi-micro flow cell, 6 mm, 5 μl, 120 bar for G1315A/B, G1365A/B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.970,00 kr
    10.970,00 kr
    1 * 1 Items
       10.970,00 kr
  • HEWLG1315-60012
    Standard flow cell, 10 mm, 13 μl, 120 bar for G1315A/B, G1365A/B
    Standard flow cell, 10 mm, 13 μl, 120 bar for G1315A/B, G1365A/B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.970,00 kr
    10.970,00 kr
    1 * 1 Items
       10.970,00 kr
  • HEWLG1315-60015
    Micro high-pressure flow cell, 6 mm, 1,7 μl, 400 bar for G1315A/B, G1365A/B
    Micro high-pressure flow cell, 6 mm, 1,7 μl, 400 bar for G1315A/B, G1365A/B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 29.250,00 kr
    29.250,00 kr
    1 * 1 Items
       29.250,00 kr
  • HEWLG1315-60016
    Preparative flow cell, 3 mm, 120 bar, stainless steel for G1315A/B, G1365A/B
    Preparative flow cell, 3 mm, 120 bar, stainless steel for G1315A/B, G1365A/B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.610,00 kr
    12.610,00 kr
    1 * 1 Items
       12.610,00 kr
  • HEWLG1315-60017
    Preparative flow cell, 0,3 mm, 20 bar, quartz
    Preparative flow cell, 0,3 mm, 20 bar, quartz
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.670,00 kr
    30.670,00 kr
    1 * 1 Items
       30.670,00 kr
  • HEWLG1315-60018
    Preparative flow cell, 0,06 mm, 20 bar, quartz
    Preparative flow cell, 0,06 mm, 20 bar, quartz
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.670,00 kr
    30.670,00 kr
    1 * 1 Items
       30.670,00 kr
  • HEWLG1315-60022
    Standard flow cell with RFID tag, 10 mm, 13 μl, 120 bar for G1315C/D, G1365C/D
    Standard flow cell with RFID tag, 10 mm, 13 μl, 120 bar for G1315C/D, G1365C/D
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.570,00 kr
    16.570,00 kr
    1 * 1 Items
       16.570,00 kr
  • HEWLG1315-60024
    Micro flow cell, RFID, 3 mm, 2 μl, 120 bar for G1315C/D, G1365C/D
    Micro flow cell, RFID, 3 mm, 2 μl, 120 bar for G1315C/D, G1365C/D
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.150,00 kr
    20.150,00 kr
    1 * 1 Items
       20.150,00 kr
  • HEWLG1315-60025
    Semi-micro flow cell, RFID, 6 mm, 5 μl, 120 bar for G1315C/D, G1365C/D
    Semi-micro flow cell, RFID, 6 mm, 5 μl, 120 bar for G1315C/D, G1365C/D
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.280,00 kr
    18.280,00 kr
    1 * 1 Items
       18.280,00 kr
  • HEWLG1315-68716
    80 nl flow cell, 6 mm, 50 bar
    80 nl flow cell, 6 mm, 50 bar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 35.290,00 kr
    35.290,00 kr
    1 * 1 Items
       35.290,00 kr
  • HEWLG1315-68724
    500 nl flow cell, 10 mm, 50 bar
    500 nl flow cell, 10 mm, 50 bar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.520,00 kr
    30.520,00 kr
    1 * 1 Items
       30.520,00 kr
Repair kits
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG1315-68712
    Repair kit for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag and preparative flow cell
    Repair kit for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag and preparative flow cell
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.940,00 kr
    3.940,00 kr
    1 * 1 Items
       3.940,00 kr
Capillaries for DAD/MWD flow cell
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG1315-87302
    Outlet capillary, 0,17 mm ID, 200 mm long for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag
    Outlet capillary, 0,17 mm ID, 200 mm long for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
  • HEWLG1315-87321
    Inlet capillary with heat exchanger, 0,17 mm ID, 590 mm long for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag
    Inlet capillary with heat exchanger, 0,17 mm ID, 590 mm long for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
  • HEWLG1315-87325
    Inlet capillary with heat exchanger, 0,12 mm ID, 290 mm long for micro high-pressure flow cell
    Inlet capillary with heat exchanger, 0,12 mm ID, 290 mm long for micro high-pressure flow cell
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
80 nl and 500 nl flow cell supplies
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWL5022-2146
    Union adjustment tool
    Union adjustment tool
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 2 Items
       373,00 kr
  • HEWL5063-6592
    Ferrule, 1/32" and stainless steel lock ring, lite touch
    Ferrule, 1/32" and stainless steel lock ring, lite touch
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 679,00 kr
    679,00 kr
    1 * 10 Items
       679,00 kr
500 nl flow cell and replacement parts
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG1315-68715
    Sealing kit (includes torque adapter, 2 cell seal assemblies, 5 lite touch front and back ferrules)
    Sealing kit (includes torque adapter, 2 cell seal assemblies, 5 lite touch front and back ferrules)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWLG1315-80001
    Quartz cell body, 10 mm
    Quartz cell body, 10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.090,00 kr
    12.090,00 kr
    1 * 1 Items
       12.090,00 kr
  • HEWLG1315-87323
    Fused silica/PEEK capillary, 50 μm ID, 40 cm long, inlet
    Fused silica/PEEK capillary, 50 μm ID, 40 cm long, inlet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr
  • HEWLG1315-87328
    Fused silica/PEEK capillary, 50 μm ID, 12 cm long, outlet
    Fused silica/PEEK capillary, 50 μm ID, 12 cm long, outlet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 1 Items
       1.270,00 kr
  • HEWLG1315-87333
    Fused silica/PEEK capillary, 100 μm ID, 30 cm long, inlet
    Fused silica/PEEK capillary, 100 μm ID, 30 cm long, inlet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
  • HEWLG1315-87338
    Fused silica/PEEK capillary, 100 μm ID, 12 cm long, outlet
    Fused silica/PEEK capillary, 100 μm ID, 12 cm long, outlet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
80 nl flow cell and replacement parts
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG1315-68725
    Sealing kit for 80 nl flow cell (includes torque adapter, 2 cell seal assemblies, 5 lite touch front and back ferrules and 5 sleeves for 360 μm OD capillaries)
    Sealing kit for 80 nl flow cell (includes torque adapter, 2 cell seal assemblies, 5 lite touch front and back ferrules and 5 sleeves for 360 μm OD capillaries)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWLG1315-80002
    Quartz cell body, 80 nl, 6 mm path length
    Quartz cell body, 80 nl, 6 mm path length
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.860,00 kr
    16.860,00 kr
    1 * 1 Items
       16.860,00 kr
  • HEWLG1315-87313
    Fused silica/PEEK capillary, 25 μm ID, 20 cm long, inlet
    Fused silica/PEEK capillary, 25 μm ID, 20 cm long, inlet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
  • HEWLG1315-87318
    Fused silica/PEEK capillary, 25 μm ID, 60 cm long, outlet
    Fused silica/PEEK capillary, 25 μm ID, 60 cm long, outlet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr
Preparative flow cells and replacement parts
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWL5042-6443
    Back pressure regulator, 100 psi for G1315B/DAD/MWD
    Back pressure regulator, 100 psi for G1315B/DAD/MWD
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 1 Items
       1.780,00 kr
  • HEWLG1315-27705
    Cell housing
    Cell housing
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 1 Items
       1.290,00 kr
  • HEWLG1315-80004
    Quartz body, 0,3 mm
    Quartz body, 0,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23.950,00 kr
    23.950,00 kr
    1 * 1 Items
       23.950,00 kr
  • HEWLG1315-87305
    Connecting capillary, stainless steel, 0,5 mm, 250 mm
    Connecting capillary, stainless steel, 0,5 mm, 250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 843,00 kr
    843,00 kr
    1 * 1 Items
       843,00 kr
Seals
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG1315-68710
    Front seals, 1,3 mm hole, PTFE
    Front seals, 1,3 mm hole, PTFE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 12 Items
       1.170,00 kr
  • HEWLG1315-68711
    Back seals, 2,3 mm hole, PTFE
    Back seals, 2,3 mm hole, PTFE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 12 Items
       1.170,00 kr
Repair kits
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Repair Kit for semi-micro flow cell and RFID (6 mm, 5μl, 120bar), micro flow cell, RFID, (3 mm, 2μl, 120bar)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.940,00 kr
    3.940,00 kr
    1 * 1 Items
       3.940,00 kr
Capillaries for DAD/MWD flow cell
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • DAD heat exchanger capillary, 1 end pre-swaged, male to male, 310 mm, I.Ø 0,12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.000,00 kr
    1.000,00 kr
    1 * 1 Items
       1.000,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • DAD heat exchanger capillary, 1 end pre-swaged, male to male, 310 mm, I.Ø 0,17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.000,00 kr
    1.000,00 kr
    1 * 1 Items
       1.000,00 kr
80 nl and 500 nl flow cell supplies
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 1/16" stainless steel fittings, male, 4 mm, fitting type B
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 687,00 kr
    687,00 kr
    1 * 10 Items
       687,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Double winged PEEK nuts and 1/32" ferrules, fitting type D
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 10 Items
       1.510,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal ZDV union, SS, no fittings, for capillary/nano/standard LC
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 1 Items
       381,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Open end wrench, 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 172,00 kr
    172,00 kr
    1 * 1 Items
       172,00 kr
Preparative flow cells and replacement parts
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 1/16" finger-tight PEEK fitting, (1 piece, beige)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 232,00 kr
    232,00 kr
    1 * 2 Items
       232,00 kr