Orders LinkContactUsLinkComponent
PLOT columns, CP-PoraPLOT U and CP-PoraPLOT S
Leverandør:   VARIAN
PLOT columns, CP-PoraPLOT U and CP-PoraPLOT S
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
PLOT columns, CP-PoraPLOT U and CP-PoraPLOT S
PLOT columns, CP-PoraPLOT U and CP-PoraPLOT S
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CP-PoraPLOT U and CP-PoraPLOT S provide symmetrical peaks from polar and non-polar volatiles for ultimate accuracy.
  • Minimal particle loss reduces detector spiking for reliable results
  • Repeatable retention times for better long-term stability
CP-PoraPLOT U provides symmetrical peaks with polar volatiles. Water has no effect on retention times and elutes as a sharp and quantifiable peak. CP-PoraPLOT U is the most polar porous polymer PLOT column and is designed for halogenated compounds, hydrocarbons C1-C6, ketones and solvents.
CP-PoraPLOT S is a divinylbenzene/vinylpyridine polymer for hydrocarbons and ketones. This phase is ideal for the analysis of medium polarity volatiles, including hydrocarbons and ketones, at higher temperatures than CP-PoraPLOT U.
Product Family Options
CP-PoraPLOT U
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    8,00 µm
    0,25 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 1 Items
       7.820,00 kr
  • Kapillær
    10,00 µm
    0,32 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.800,00 kr
    5.800,00 kr
    1 * 1 Items
       5.800,00 kr
  • Kapillær
    10,00 µm
    0,32 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.400,00 kr
    8.400,00 kr
    1 * 1 Items
       8.400,00 kr
  • Kapillær
    20,00 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.820,00 kr
    5.820,00 kr
    1 * 1 Items
       5.820,00 kr
  • Kapillær
    20,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.100,00 kr
    9.100,00 kr
    1 * 1 Items
       9.100,00 kr
CP-PoraPLOT S
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    20,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.080,00 kr
    9.080,00 kr
    1 * 1 Items
       9.080,00 kr