Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, CP-FFAP CB
Capillary columns, CP-FFAP CB
Leverandør:   VARIAN
Capillary columns, CP-FFAP CB
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Capillary columns, CP-FFAP CB
Capillary columns, CP-FFAP CB
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Columns for free fatty acids in dairy products.
  • Ideal for flavors, aromas and free fatty acids C₁ to C₂₆
  • Separates C₂ to C₂₄ acids in one run without derivatisation, saving time
  • Water and solvent resistant
  • Chemically-bonded
Temperature limits: 250/275 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 568-0715
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    CP-FFAP CB
    0,25 µm
    0,15 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.300,00 kr
    8.300,00 kr
    1 * 1 Items
       8.300,00 kr
  • 568-0698
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    CP-FFAP CB
    0,30 µm
    0,32 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.360,00 kr
    9.360,00 kr
    1 * 1 Items
       9.360,00 kr
  • 568-0700
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    CP-FFAP CB
    1,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.110,00 kr
    12.110,00 kr
    1 * 1 Items
       12.110,00 kr
  • 568-0699
    on 5" cage
    on 5" cage
    Kapillær
    CP-FFAP CB
    0,30 µm
    0,32 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.660,00 kr
    11.660,00 kr
    1 * 1 Items
       11.660,00 kr