Dichlormethan, anhydrous ≥99.0% (by GC) stabilised
Katalog # TCIAD3478-500ML
Leverandør: TCI
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Specific gravity (20/20):1.3250 to 1.3290
- Refractive index n20/D:1.4220 to 1.4260
- Water:max. 50 ppm
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:84.93 g/mol
Merck Index:14,06063
Kogende Pt:40°C
Smeltende Pt:–97°C
Tæthed:1,322 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:200-838-9
FN:1593
ADR:6.1,III
:stabiliseret med 2-methyl-2-buten
:GHS07
:GHS08
:GHS09
CAS nummer:75-09-2
Formel:CH₂Cl₂
MDL nummer:MFCD00000881