ContactUsLinkComponent
Di-n-octyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
  CAMBDLM-1630-1.2
 :  
Di-n-octyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
  CAMBDLM-1630-1.2
 :  
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1,2 mL
  • CAS-nr:
    93952-13-7
  • Beskrivelse:
    Di-n-octyl phthalat-[ring-D4] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
  • Formel:
    C₂₄H₃₈O₄
  • Beskrivelse:
    Di-n-octyl phthalate-[ring-D4]