Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc selenite
Zinc selenite
Giftig
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Zinc selenite
Certifikater
Zinc selenite
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 13597-46-1 Molecular Formula: ZnSeO3 Formula Weight: 192.33 Physical Form: Powder UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00011297
  • CAS nummer:13597-46-1
  • Formel:O₃SeZn
  • MDL nummer:MFCD00011297
  • Molecular Weight:192.33 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:237-048-9
  • FN:2630
  • ADR:6.1,I