SPE columns, CHROMABOND® Florisil®
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
Gå til:
Om denne vare
CHROMABOND® Florisil® is a magnesium silicate for SPE.
- High purity magnesium silicate (MgO – SiOH 15:85)
- Polar phase
- Alternative selectivity to SiOH
Recommended for polar and aromatic substances like organic tin compounds, aliphatic carboxylic acids, PCBs, and PAHs.
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CHROMABOND® Florisil® is a magnesium silicate for SPE.
- High purity magnesium silicate (MgO – SiOH 15:85)
- Polar phase
- Alternative selectivity to SiOH
Recommended for polar and aromatic substances like organic tin compounds, aliphatic carboxylic acids, PCBs, and PAHs.
Product Family Options
CHROMABOND® Florisil® polypropylene columns
Produktinformation
- FaseKolonne formKolonnematerialePartikelstørrelseKapacitetLejevægtTilgængelighedPrice
CHROMABOND® Florisil® glass columns
Produktinformation
- FaseKolonne formKolonnematerialePartikelstørrelseKapacitetLejevægtTilgængelighedPrice
CHROMAFIX® Florisil® cartridges
Produktinformation
- FaseKolonne formKolonnematerialePartikelstørrelseKapacitetLejevægtTilgængelighedPrice