Orders LinkContactUsLinkComponent
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
Leverandør:   VARIAN
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CP-PoraPLOT Amines is a unique column specially designed for the high retention analysis of very volatile amines.
  • Guaranteed performance for volatile amines providing ease-of-use
  • Very high efficiency at temperatures above ambient for lower cost per analysis
  • High sensitivity for amines and ammonia for accurate results
Temperature limits: -100 to 220/220 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 10,00 µm
    0,32 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.120,00 kr
    19.120,00 kr
    1 * 1 Items
       19.120,00 kr
  • 20,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.330,00 kr
    22.330,00 kr
    1 * 1 Items
       22.330,00 kr