ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® C6H5
HPLC columns, NUCLEOSIL® C6H5
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
undefined
HPLC columns, NUCLEOSIL® C6H5
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA720019.46
  • MANA721137.30
  • MANA720019.40
  • MANA720956.46
  • Kulstofbelastning:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • Ingen, Ingen
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • USP code:
  • L11, L11
  • L11, L11
  • L11, L11
  • L11, L11