Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, Rapid-MS
Capillary columns, Rapid-MS
Leverandør:   VARIAN
Capillary columns, Rapid-MS
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Capillary columns, Rapid-MS
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rapid-MS columns reduce analysis duration by 3 to 5 times for temperature programmed, and up to 10 times for isothermal runs.
  • Fast analysis improves productivity
  • High loadability for better detection limits
  • Easy installation enhances efficiency
Rapid-MS columns utilise the high optimal carrier gas velocity obtained when a separation is performed under reduced pressure to reduce analysis times. The low bleed VF-5ms stationary phase is equivalent to a 5% phenyl, 95% dimethylpolysiloxane phase.
Product Family Options
Rapid-MS
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    0,12 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.470,00 kr
    13.470,00 kr
    1 * 1 Items
       13.470,00 kr
  • Kapillær
    0,25 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.470,00 kr
    13.470,00 kr
    1 * 1 Items
       13.470,00 kr
  • Kapillær
    0,50 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.470,00 kr
    13.470,00 kr
    1 * 1 Items
       13.470,00 kr
Restriction for Rapid-MS
Produktinformation
  • Kolonne form
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • VARICP8121
    Restriktion til hurtig-MS, støbt silica
    Restriktion til hurtig-MS, støbt silica
    Kapillær
    0,10 mm
    0,6 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.220,00 kr
    3.220,00 kr
    1 * 5 Items
       3.220,00 kr