Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class B, PP
Volumetric flasks, class B, PP
Leverandør:   VITLAB
Volumetric flasks, class B, PP
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Volumetric flasks, class B, PP
Volumetric flasks, class B, PP
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, highly transparent, with PP screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 60 °C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Højde
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 ml
    GL25
    270 mm
    0,50 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - kr328.00
    kr328.00
    1 * 2 Items
       kr328.00
  • 1000 ml
    GL32
    310 mm
    0,80 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr190.00
    kr190.00
    1 * 1 Items
       kr190.00