Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polymer based reversed phase columns for biochemical applications.
  • Polystyrene resin cross-linked with divinylbenzene
  • Reversed phase application under extreme pH (pH stability 1 to 13)
  • Eluent in column acetonitrile/water
NUCLEOGEL® RP columns with particle size of 100 Å are applied for reversed phase separations of small molecules such as pharmaceuticals with basic properties, nucleosides and nucleotides up to 5000 daltons; columns with 300 Å for large biomolecules (proteins, peptides etc.).
The Valco type guard column cartridge is used for analytical Valco column with the guard column holder B (MANA719539).
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA719454
  • MANA719455
  • MANA719456
  • MANA719520
  • MANA719459
  • MANA719460
  • MANA719542
  • Maks. tryk:
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • pH-område:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • USP code:
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
Specifikationer
Product Family Options
Analytical columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    RP
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719454
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21
  • Analytisk
    RP
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719455
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21
  • Analytisk
    RP
    100 Å
    8 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.530,00 kr
    10.530,00 kr
    1 * 1 Items
       10.530,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719456
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21
  • Analytisk
    RP
    100 Å
    8 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.310,00 kr
    14.310,00 kr
    1 * 1 Items
       14.310,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719520
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21
  • Analytisk
    RP
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.090,00 kr
    10.090,00 kr
    1 * 1 Items
       10.090,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719459
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21
  • Analytisk
    RP
    300 Å
    8 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.880,00 kr
    8.880,00 kr
    1 * 1 Items
       8.880,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719460
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    RP
    3,00 mm
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 2 Items
       2.370,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA719542
    Maks. tryk
    180 bar
    pH-område
    1 - 13
    USP code
    L21