Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® Protect I
HPLC columns, NUCLEOSIL® Protect I
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® Protect I
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
HPLC columns, NUCLEOSIL® Protect I
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® Protect I is an endcapped alkyl modified silica phase with an embedded polar group, using for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophobic RP phase with polar properties that is suited for 100% aqueous eluents
  • Separation mechanism based on hydrophobic and polar interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA720170.40
  • MANA720170.46
  • MANA720174.46
  • MANA720175.40
  • MANA720175.46
  • MANA721157.30
  • Kulstofbelastning:
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • Endcapped:
  • Ja|Ja
  • Ja|Ja
  • Ja|Ja
  • Ja|Ja
  • Ja|Ja
  • Ja|Ja
  • pH-område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • USP code:
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
Specifikationer
Product Family Options
Analytical columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    Protect I
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.420,00 kr
    7.420,00 kr
    1 * 1 Items
       7.420,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720170.40
    Kulstofbelastning
    11%
    Endcapped
    Ja|Ja
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L60
  • Analytisk
    Protect I
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.860,00 kr
    7.860,00 kr
    1 * 1 Items
       7.860,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720170.46
    Kulstofbelastning
    11%
    Endcapped
    Ja|Ja
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L60
  • Analytisk
    Protect I
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.230,00 kr
    7.230,00 kr
    1 * 1 Items
       7.230,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720174.46
    Kulstofbelastning
    11%
    Endcapped
    Ja|Ja
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L60
  • Analytisk
    Protect I
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.600,00 kr
    6.600,00 kr
    1 * 1 Items
       6.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720175.40
    Kulstofbelastning
    11%
    Endcapped
    Ja|Ja
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L60
  • Analytisk
    Protect I
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.230,00 kr
    7.230,00 kr
    1 * 1 Items
       7.230,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720175.46
    Kulstofbelastning
    11%
    Endcapped
    Ja|Ja
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L60
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    Protect I
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 3 Items
       1.570,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA721157.30
    Kulstofbelastning
    11%
    Endcapped
    Ja|Ja
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L60