Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparative columns, PLgel™
Preparative columns, PLgel™
Leverandør:   VARIAN
Preparative columns, PLgel™
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Preparative columns, PLgel™
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These preparative columns is ideal to fractionate polymers, isolate components in a polymer formulation or simplify mixtures of relatively small molecules in complex matrices.
  • Excellent column efficiency provides optimum resolution
  • High loading can isolate milli grams amounts for further study
  • Over 10 times scale up permits efficient quantification
It is packed with the same rigid, high performance media as the analytical columns so that mixtures of materials are easily separated on the basis of size, preferably in a low boiling organic solvent. They are then collected as a series of discrete fractions and isolated by simple evaporation of the solvent.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • VARIPL1210-6115
    PLgel™, MW ranges upto 2000
    PLgel™, MW ranges upto 2000
    Forberedende
    50 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49.900,00 kr
    49.900,00 kr
    1 * 1 Items
       49.900,00 kr
  • VARIPL1210-6120
    PLgel™, MW ranges upto 4000
    PLgel™, MW ranges upto 4000
    Forberedende
    100 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49.900,00 kr
    49.900,00 kr
    1 * 1 Items
       49.900,00 kr
  • VARIPL1210-6125
    PLgel™, MW ranges 500 - 30000
    PLgel™, MW ranges 500 - 30000
    Forberedende
    500 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 50.890,00 kr
    50.890,00 kr
    1 * 1 Items
       50.890,00 kr
  • VARIPL1210-6130
    PLgel™, MW ranges 500 - 60000
    PLgel™, MW ranges 500 - 60000
    Forberedende
    1000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 51.870,00 kr
    51.870,00 kr
    1 * 1 Items
       51.870,00 kr
  • VARIPL1210-6140
    PLgel™, MW ranges 10000 - 600000
    PLgel™, MW ranges 10000 - 600000
    Forberedende
    10000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 51.870,00 kr
    51.870,00 kr
    1 * 1 Items
       51.870,00 kr
  • VARIPL1210-6150
    PLgel™, MW ranges 60000 - 2000000
    PLgel™, MW ranges 60000 - 2000000
    Forberedende
    100000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 51.870,00 kr
    51.870,00 kr
    1 * 1 Items
       51.870,00 kr
  • VARIPL1210-6160
    PLgel™, MW ranges 600000 - 10000000
    PLgel™, MW ranges 600000 - 10000000
    Forberedende
    1000000 Å
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 50.890,00 kr
    50.890,00 kr
    1 * 1 Items
       50.890,00 kr
  • VARIPL1210-6104
    PLgel™, Mixed-D, MW ranges 200 - 400000
    PLgel™, Mixed-D, MW ranges 200 - 400000
    Forberedende
    -
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • VARIPL1210-6100
    PLgel™, Mixed-B, MW ranges 500 - 10000000
    PLgel™, Mixed-B, MW ranges 500 - 10000000
    Forberedende
    -
    10 µm
    25,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 58.280,00 kr
    58.280,00 kr
    1 * 1 Items
       58.280,00 kr
  • VARIPL1210-1120
    PLgel™, Prep guard
    PLgel™, Prep guard
    Forkolonne
    -
    - µm
    25,00 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.900,00 kr
    15.900,00 kr
    1 * 1 Items
       15.900,00 kr