HPLC columns, NUCLEOSIL® C18
Om denne vare
NUCLEOSIL® C18 are octadecyl modified silica phases for HPLC.
- Robust spherical silica gel
- Hydrophobic, weakly polar, endcapped phases for RP chromatography
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) and slight residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Packaging: Standard NUCLEOSIL® C18 phases are available as packed EC columns for analytical HPLC.
54 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® C18 are octadecyl modified silica phases for HPLC.
- Robust spherical silica gel
- Hydrophobic, weakly polar, endcapped phases for RP chromatography
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) and slight residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Packaging: Standard NUCLEOSIL® C18 phases are available as packed EC columns for analytical HPLC.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- MANA720141.30
- MANA720098.46
- MANA720150.40
- MANA720133.40
- MANA720841.46
- MANA720150.46
- MANA720949.46
- MANA720133.46
- MANA720002.20
- 554-5791
- MANA720002.30
- 554-5792
- MANA720141.40
- MANA720002.40
- 554-5789
- 554-5793
- MANA720141.46
- MANA720002.46
- 554-5790
- 554-5794
- MANA720018.40
- MANA720110.46
- MANA720951.46
- MANA720018.46
- MANA720023.40
- MANA720701.46
- MANA720140.46
- MANA720023.46
- MANA720149.40
- MANA720040.40
- MANA720055.40
- MANA720149.46
- MANA720040.46
- MANA720740.46
- MANA720055.46
- MANA720051.40
- MANA720041.40
- MANA720051.46
- MANA720730.46
- MANA720041.46
- MANA720042.40
- MANA720043.40
- MANA720043.46
- MANA720065.40
- MANA720065.46
- MANA720074.46
- MANA720077.46
- MANA721022.30
- MANA721075.30
- 554-5795
- 554-5796
- MANA721070.30
- MANA721085.30
- MANA721473.30
- Kulstofbelastning:
- 15% (100 Å)
- 14,5% (50 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 11% (120 Å)
- 6,5% (300 Å)
- 6,5% (300 Å)
- 2% (500 Å)
- 1% (1000 Å)
- 15% (100 Å)
- 11% (120 Å)
- 15% (100 Å)
- 15% (100 Å)
- 11% (120 Å)
- 6,5% (300 Å)
- 14,5% (50 Å)
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-område:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- USP code:
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
- L1|L1
Specifikationer
Product Family Options
Analytical columns
Produktinformation
- Kolonne formFasePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.MANA720141.30Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1New Product - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720098.46Kulstofbelastning14,5% (50 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720150.40Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720133.40Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720841.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720150.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720949.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720133.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720002.20Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5791Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720002.30Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5792Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720141.40Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720002.40Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5789Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5793Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720141.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720002.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5790Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5794Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720018.40Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720110.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720951.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720018.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720023.40Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720701.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720140.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720023.46Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720149.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720040.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720055.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720149.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720040.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720740.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720055.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720051.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720041.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720051.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720730.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720041.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720042.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720043.40Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720043.46Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720065.40Kulstofbelastning6,5% (300 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720065.46Kulstofbelastning6,5% (300 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720074.46Kulstofbelastning2% (500 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA720077.46Kulstofbelastning1% (1000 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1
Guard columns
Produktinformation
- Kolonne formFasePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA721022.30Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA721075.30Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5795Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.554-5796Kulstofbelastning15% (100 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA721070.30Kulstofbelastning11% (120 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA721085.30Kulstofbelastning6,5% (300 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1 - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MANA721473.30Kulstofbelastning14,5% (50 Å)EndcappedJapH-område2 - 8USP codeL1|L1