Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Rør
Reagensglas
Test tubes for autosamplers
Test tubes for autosamplers
Test tubes for autosamplers
VARI3710051100
:
VARIAN
Test tubes for autosamplers
VARI3710051100
:
VARIAN
Udv.Ø:
16 mm
Længde:
125 mm
Pakn:
125
PP, translucent.
Without rim
Excellent chemical resistance
Good temperature resistance