Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-200ms
Leverandør:   VARIAN
Capillary columns, VF-200ms
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Capillary columns, VF-200ms
Capillary columns, VF-200ms
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
VF-200ms is designed with a unique selectivity for compounds rich in dipole-dipole interactions, resulting from the electrophilic nature of the trifluoropropyl stationary phase.
  • Superior deactivation delivers symmetrical peaks to improve data accuracy
  • Ultra-low background noise for trace analysis maximizes sensitivity
  • Ideal for sensitive and selective detector systems for enhanced productivity
  • Suited for electron rich, high dipole moment compounds like ketones, aldehydes, nitro- or chloro-containing compounds, PAHs, unsaturated compounds, silanes and CFCs
  • Accurate peak identification and reliable analysis
The VF-200ms trifluoropropyl phase has very high temperature stability and can be used routinely up to 350 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,15 µm
    0,15 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.880,00 kr
    7.880,00 kr
    1 * 1 Items
       7.880,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,60 µm
    0,15 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.880,00 kr
    7.880,00 kr
    1 * 1 Items
       7.880,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,10 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.220,00 kr
    9.220,00 kr
    1 * 1 Items
       9.220,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.220,00 kr
    9.220,00 kr
    1 * 1 Items
       9.220,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.340,00 kr
    10.340,00 kr
    1 * 1 Items
       10.340,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.220,00 kr
    9.220,00 kr
    1 * 1 Items
       9.220,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.220,00 kr
    9.220,00 kr
    1 * 1 Items
       9.220,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.930,00 kr
    9.930,00 kr
    1 * 1 Items
       9.930,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.930,00 kr
    9.930,00 kr
    1 * 1 Items
       9.930,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.990,00 kr
    10.990,00 kr
    1 * 1 Items
       10.990,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.990,00 kr
    10.990,00 kr
    1 * 1 Items
       10.990,00 kr
  • Kapillær
    VF-200ms
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.830,00 kr
    15.830,00 kr
    1 * 1 Items
       15.830,00 kr