Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-17ms
 :   VARIAN
Capillary columns, VF-17ms
 :  VARIAN
Capillary columns, VF-17ms
Capillary columns, VF-17ms
VF-17ms is a 50% phenyl, 50% dimethylpolysiloxane, medium polarity, low bleed column for increased sensitivity, accuracy and instrument uptime.
  • Deactivation technology improves data quality
  • Ideal EPA confirmation column for ultimate confidence
  • Bonded and cross-linked to allow solvent rinsing, reducing replacement costs
  • Improves column stability
Product Family Options
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,15 µm
    0,15 mm
    10 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.590,00 kr
    4.590,00 kr
    1 * 1 Items
       4.590,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,20 µm
    0,10 mm
    10 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.340,00 kr
    6.340,00 kr
    1 * 1 Items
       6.340,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,15 µm
    0,15 mm
    15 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.510,00 kr
    5.510,00 kr
    1 * 1 Items
       5.510,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,50 µm
    0,25 mm
    15 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.510,00 kr
    5.510,00 kr
    1 * 1 Items
       5.510,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,15 µm
    0,32 mm
    15 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.960,00 kr
    5.960,00 kr
    1 * 1 Items
       5.960,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    VF-17ms
    1,50 µm
    0,53 mm
    15 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,15 µm
    0,15 mm
    20 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.700,00 kr
    7.700,00 kr
    1 * 1 Items
       7.700,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,05 µm
    0,15 mm
    20 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.170,00 kr
    9.170,00 kr
    1 * 1 Items
       9.170,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,15 µm
    0,25 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.030,00 kr
    9.030,00 kr
    1 * 1 Items
       9.030,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.030,00 kr
    9.030,00 kr
    1 * 1 Items
       9.030,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.130,00 kr
    10.130,00 kr
    1 * 1 Items
       10.130,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.030,00 kr
    9.030,00 kr
    1 * 1 Items
       9.030,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.740,00 kr
    9.740,00 kr
    1 * 1 Items
       9.740,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.740,00 kr
    9.740,00 kr
    1 * 1 Items
       9.740,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.610,00 kr
    10.610,00 kr
    1 * 1 Items
       10.610,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.380,00 kr
    15.380,00 kr
    1 * 1 Items
       15.380,00 kr
  • Kapillær
    VF-17ms
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 17.300,00 kr
    17.300,00 kr
    1 * 1 Items
       17.300,00 kr