Orders LinkContactUsLinkComponent
hero blockimage EPA method 8325.jpg
EPA metode 8327 for overfladevand, spildevand og grundvand.
Fastlæggelse af udvalgte PFAS i overfladevand, spildevand og grundvand ved væskekromatografi/tandem massespektrometri (LC-MS/MS).
EPA-Method-8327 | Avantor
Produkter
1stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-venlige hætteglas
Specifikke polypropylen hætteglas anbefalet ved analyse af polære forbindelser/analyter og dimensionelt verificeret/inspektioneret automatiseret optisk og ved instrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE til PFAS analyse
Speciel fase til SPE analyse. For berigelse af PFAS fra vand, tekstiler og aflejringer (kontamineret jord). Polymerisk kombinationsfase med svag anionbytning, højporøse, sfæriske partikler.