Orders LinkContactUsLinkComponent
method 533 heromain page.jpg
EPA metode 533 for drikkevand
Fastlæggelse af udvalgte PFAS i drikkevand ved Isotopfortyndings anionbytning fast fase ekstraktion og væskekromatografi/tandem massespektrometri (LC-MS/MS).
EPA Method 533 | Avantor
Produkter
1stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-venlige hætteglas
Specifikke polypropylen hætteglas anbefalet ved analyse af polære forbindelser/analyter og dimensionelt verificeret/inspektioneret automatiseret optisk og ved instrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE til PFAS analyse
Speciel fase til SPE analyse. For berigelse af PFAS fra vand, tekstiler og aflejringer (kontamineret jord). Polymerisk kombinationsfase med svag anionbytning, højporøse, sfæriske partikler.