Orders LinkContactUsLinkComponent
hero blockprentpage.jpg
Omfattende løsninger til PFAS analyser fra Avantor®
Per- og polyfluoroalkyl substanser (PFAS) er blevet en markant global miljø- og sundhedsfaktor på grund af deres persistens, bioakkumulation og potentielle toksicitet. Strengere lovgivning og øget forskning i PFAS har skabt et øget behov for nøjagtige og driftssikre analytiske løsninger.
PFAS Analysis Solutions | Avantor Chromatography for CA Environmental Testing | Avantor
Drivkraften i PFAS analyse
Avantor® arbejder på at give videnskabsfolk og forskere de værktøjer de har brug for til at håndtere udfordringerne ved PFAS analyse. Vores omfattende sortiment og anerkendte tredjepartsprodukter tillader os at levere en end-to-end løsning for detektering, kvantificering og forståelse af PFAS på tværs af mange applikationer.
Uanset om du er involveret i miljøovervågning, fødevaresikkerhed eller sundhedsstudier, sikrer Avantors omfattende sortiment af højtydende instrumenter, forbrugsvarer og ekspertsupport at du opnår den præcision og reproducerbarhed du har brug for på hvert trin af forskningen. Avantor kan være din troværdige partner ti fremme af PFAS forskning, opfylde lovgivningens krav og opnå videnskabelige fremskridt på dette kritiske område.
Vigtigheden af PFAS testing
PFAS forbindelser er neurotoksiske, er associeret med forstyrrelser i reproduktion og udvikling og kan skade mennesker og dyreliv. PFAS kan findes i mange miljøer, inklusive:
  • Drikkevand
  • Jord og spildevand
  • Fødevarer og fødevareemballage
  • Produkter til personlig pleje
  • Biosolids
Derfor er nøjagtig detektering og kvantificering af tilstedeværelsen af PFAS kritisk for offentligheden og miljøsikkerheden.
Avantors opløsninger til PFAS analyse
Avantor tilbyder et stort udvalg af PFAS analyseløsninger der giver videnskabsfolk de nødvendige ressourcer til at generere driftssikre, højkvalitets data. Se vores PFAS sortiiment, der inkluderer alt hvad du har rug for, fra avancerede instrumenter til forbrugsvarer, for understøttelse af alle faser i PFAS forskning.
Vores løsninger understøtter de vigtigste applikationer, inklusive:
  • Miljøundersøgelser Jord-, vand- og luftkontaminering
  • Fødevaresikkerhed Detektering af PFAS i emballager og forbrugsvarer
  • Human sundhed Evaluering af PFAS påvirkninger i biologiske systemer
undefined
Opnå succes med ethvert kromatografi-workflow
Kontakt os for en snak med en af vores medarbejdere.
Kontakt os
Omfattede produkter
sampaling_treaser_image.jpg
Oplev vores udvalg af højkvalitets prøvetagningsprodukter og udstyr der hjælper dig til at sikre en driftssikker og nøjagtig analytisk procedure hver gang.
sample_prepration_treaser_image.jpg
Optimer analytiske resultater med effektiv prøveforberedelse, som præ-koncentration af analytter eller reduktion af baggrunds-interferens. Vi tilbyder kemikalier, forbrugsvarer og udstyr til højkvalitets prøveforberedelse.
mobile_preparation.jpg
Valg af de rigtige kemikalier er afgørende for kromatografi, specielt ved PFAS analyser. Avantor® tilbyder et omfattende udvalg af opløsningsmidler og reagenser der opfylder de krævende betingelser for PFAS analyser og arbejde med mange substanser.
coloumnimage540x390.jpg
Vi kan tilbyde et bredt udvalg af stationær fase selektiviteter i flere formater for effektiv separation af analytter i væske- og gaskromatografi. Vores GC- og GC-MS kolonner er designet til alle dine miljøapplikationer.
instrument_and_software.jpg
Avantor tilbyder de instrumenter duu skal bruge for driftssikker gaskromatografi (GC), højtydende væskekromatografi (HPLC) og ultra-højtydene væskekromatografi (UHPLC) i miljøanalyser.
standaredsPFAS.jpg
Højkvalitets referencematerialer fra Avantor er afgørende for nøjagtig analytisk måling og effektiv kvalitetsstyring, og sikring af sunde beslutninger baseret på troværdige data.
Kromatografiapplikationer til PFAS analyse
drinkingwaterEPA-METHOD-537.1 (1).jpg
Fastlæggelse af udvalgte PFAS i drikkevand ved fast fase ekstraktion og væskekromatografi/tandem massespektrometri (LC-MS/MS).
Drinking-waterEPA-METHOD-533.jpg
Fastlæggelse af udvalgte PFAS i drikkevand ved Isotopfortyndings anionbytning fast fase ekstraktion og væskekromatografi/tandem massespektrometri (LC-MS/MS).
wastwaterEPA-METHOD-8327.jpg
Fastlæggelse af udvalgte PFAS i overfladevand, spildevand og grundvand ved væskekromatografi/tandem massespektrometri (LC-MS/MS).
1fruitpictureEPA-METHOD-1633.jpg
Fastlæggelse af udvalgte PFAS i vandige, faste, biofaste og vævsprøver ved LC-MS/MS.