ContactUsLinkComponent
Cobalt test strips, Dosatest® (0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000  mg/L Co²⁺) 1 * 100 items
Catalog # 92539.601
Supplier:  VWR Chemicals
New Product
Cobalt test strips, Dosatest® (0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000  mg/L Co²⁺) 1 * 100 items
Catalog # 92539.601
Supplier:  VWR Chemicals