EN ISO 20345 S1P SRC XP® metallfreie Durchtritthemmung MPU REBOUND SYSTEM aktiv-X Funktionsfutter clima-stream® Konzept ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1) geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) Colour: NEON BLUE PET Obermaterial aus REPRE 1 * 1 PAAR
Catalog # ATLA85000/40
Supplier: ATLAS - the shoe company