Abm. LxBxH 1.200x800x920 mm Material Edelstahl 1.4301/AISI 304 Funktionsoberfläche KEK- Finish Arbeitsplatte AP150-GL-CLN: - ungelocht - allseitig 42 mm abgekantet, davon ca. 12 mm 15° nach innen gekantet - je nach Ausführung und Abmessungen mit Prof 1 * 1 items
Abm. LxBxH 1.200x800x920 mm Material Edelstahl 1.4301/AISI 304 Funktionsoberfläche KEK- Finish Arbeitsplatte AP150-GL-CLN: - ungelocht - allseitig 42 mm abgekantet, davon ca. 12 mm 15° nach innen gekantet - je nach Ausführung und Abmessungen mit Prof 1 * 1 items