Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Methoxyacetophenone 98%
Bottle
  APOSOR5188-500G
New Product
2'-Methoxyacetophenone 98%
  APOSOR5188-500G
New Product
 :  579-74-8
2'-Methoxyacetophenone 98%
Bottle
 :  579-74-8
488,00 €
1 * 500 g
 :  1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
  •  :579-74-8
  •  :C₉H₁₀O₂
  •  :MFCD00008725
  •  :150.18 g/mol
  •  :131 °C/18mmHg
  •  :1.09 g/cm³ (25 °C)
  •  :108 °C
  •  :Ambient
  •  :209-446-2
  • Pack type:
    Bottle