Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Maschenweite 0,2mm verhindert den Transport kleiner Trockenteilchen in Richtung Eiskondensatorkammer 1 * 1 ST
Catalog # CHRS127115
Supplier:
CHRIST MARTIN
New Product
Expand image
Maschenweite 0,2mm verhindert den Transport kleiner Trockenteilchen in Richtung Eiskondensatorkammer 1 * 1 ST
Catalog # CHRS127115
Supplier:
CHRIST MARTIN
New Product