ContactUsLinkComponent
Rack mit Außendimensionen 562h x 139b x 142d, 3 Öffnungen 185mm Lieferung komplett mit Faserstab und Sicherungsstift 6 Racks zum Befüllen von LS6000 erforderlich Jedes Rack fasst 3 Boxen 180 x 133 x 133 mm 1 * 1 ST
  TAYW001767
New Product
Rack mit Außendimensionen 562h x 139b x 142d, 3 Öffnungen 185mm Lieferung komplett mit Faserstab und Sicherungsstift 6 Racks zum Befüllen von LS6000 erforderlich Jedes Rack fasst 3 Boxen 180 x 133 x 133 mm 1 * 1 ST
  TAYW001767
New Product