ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Werkbänke in ultrareiner Atmosphäre Captair Flow 321 Smart Konfiguration der filter: 1P Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAF606E00011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Werkbänke in ultrareiner Atmosphäre Captair Flow 321 Smart Konfiguration der filter: 1P Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAF606E00011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE