ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: PCR-Werkbänke Captair Bio 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Stand ard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Versio 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAE606F02011D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: PCR-Werkbänke Captair Bio 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Stand ard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Versio 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAE606F02011D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE