ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: PCR-Werkbänke Captair Bio 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAE606F00011D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: PCR-Werkbänke Captair Bio 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAE606F00011D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE