ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 632B Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: S Türen: Mit Regalen + einfachem Schloss Position: Unter der Arbeitsplatte Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB86F01003421
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 632B Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: S Türen: Mit Regalen + einfachem Schloss Position: Unter der Arbeitsplatte Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB86F01003421
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE