ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 632B Smart Konfiguration der filter: 1C1P Türen: Mit Regalen + einfachem Schloss Posit ion: Unter der Arbeitsplatte Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB86F00003421
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 632B Smart Konfiguration der filter: 1C1P Türen: Mit Regalen + einfachem Schloss Posit ion: Unter der Arbeitsplatte Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB86F00003421
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE