ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 632B Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Türen: Ausziehbare + einfaches Schloss Position: Unter der Arbeitsplatte Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB86A03004421
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 632B Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Türen: Ausziehbare + einfaches Schloss Position: Unter der Arbeitsplatte Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB86A03004421
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE