ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666G03015B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666G03015B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE