ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666F02014A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666F02014A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE