Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666F01024D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666F01024D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE