ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA666D02016D21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA666D02016D21