ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666B03025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666B03025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE