ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromver 1 * 1 ST
  ERLAAA666B03023C21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromver 1 * 1 ST
  ERLAAA666B03023C21