ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA666A00012A21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA666A00012A21