ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656J03013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656J03013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE